Learn More
CCDC92 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | CCDC92 |
|---|---|
| Konzentration | 0.17 mg/mL |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16865465
|
Proteintech
27192-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
16855465
|
Proteintech
27192-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
CCDC92 (Coiled-Coil Domain Containing 92) is a Protein Coding gene.Spezifikation
| CCDC92 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| Q53HC0, Q8VDN4 | |
| 100036765, 215707, 80212 | |
| CCDC92 Fusion Protein Ag25606 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| CCDC92 |
| 0.17 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| CCDC92, Limkain beta 2 | |
| CCDC92 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |