missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCG-63802, MedChemExpress

Artikelnummer. 16467936
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16467936 100 mg -
16420638 5 mg -
16408198 10 mg 10 Milligramm
16404097 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16467936 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY70074

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress CCG-63802 is a selective, reversible and allosteric RGS4 inhibitor. CCG-63802 specifically binds to RGS4 and blocks the RGS4-Gαo interaction, with an IC50 value of 1.9 μM.

CCG-63802 is a selective, reversible and allosteric RGS4 inhibitor. CCG-63802 specifically binds to RGS4 and blocks the RGS4-Gαo interaction, with an IC50 value of 1.9 μM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material CCG-63802
CAS 620112-78-9
Farbe Orange
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H18N4O2S
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 1.67 mg/mL (3.71 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES N#C/C(C1=NC2=CC=CC=C2S1)=C\C3=C(N=C4C(C)=CC=CN4C3=O)OC5=CC=CC(C)=C5
Molekulargewicht (g/mol) 450.51
Formelmasse 450.51
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.