Learn More
Gibco™ CD BHK-21 Production Medium
CD BHK-21 Produktionsmedium
Marke: Gibco™ A1627702
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
Das Gibco™ CD BHK-21 Produktionsmedium ist ein chemisch definiertes, proteinfreies Zellkulturmedium. Es wurde entwickelt, um das Wachstum von BHK-21-Zellen in serumfreier Suspensionskultur zu unterstützen. Dieses Medium eignet sich für große Fertigungsanwendungen.Das CD BHK-21 Produktionsmedium wird wie folgt hergestellt:
mit | Ohne |
Protein-Hydrolysate |
Das Gibco™ CD BHK-21 Produktionsmedium ist das erste Zellkulturmedium, das komplette serumfreie und proteinfreie Prozesse für BHK-21-Zellen unterstützt. Das Trockenpulverformat ist einfach zu rekonstituieren, da es keine Hydrolysate in der Formulierung enthält. Die Anpassung von Zellen aus serumhaltigen Medien ist ein schnelles und einfaches Verfahren. BHK-21-Zellen können in diesem Medium hohe Zelldichten erreichen und eine hohe Zellviabilität aufrechterhalten.
Das Gibco™ CD BHK-21 Produktionsmedium ist für die Herstellung von Suspensionskulturen in großem Maßstab geeignet. Da es keine Supplementierung mit Serum oder anderen nicht definierten Komponenten erfordert, eliminiert das Gibco™ CD BHK-21 Produktionsmedium die mit Serum verbundenen Risiken und ermöglicht Ihnen gleichzeitig, konsistente Virentiter zu erzielen und die nachfolgende Aufreinigung zu vereinfachen.
cGMP-Herstellung
Das Gibco™ CD BHK-21 Produktionsmedium wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Grand Island, New York (USA), befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
Store in refrigerator (2–8°C). | |
Powder | |
Glutamin, Phenolrot |
BHK-21 | |
CD BHK-21 Produktionsmedium | |
1 x 100 L |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.