Learn More
Gibco™ CD BHK-21 Production Medium
CD BHK-21 Produktionsmedium
79.00 € - 2265.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Store in refrigerator (2–8°C). |
---|---|
Zelllinie | BHK-21 |
Form | Powder |
Produkttyp | CD BHK-21 Produktionsmedium |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15349245
|
Gibco™
A1627701 |
1 x 10 l |
79.00 €
0.20 Gramm |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15327695
|
Gibco™
A1627702 |
1 x 100 L |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15480714
|
Gibco™
A1627703 |
10 kg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Das Gibco™ CD BHK-21 Produktionsmedium ist ein chemisch definiertes, proteinfreies Zellkulturmedium. Es wurde entwickelt, um das Wachstum von BHK-21-Zellen in serumfreier Suspensionskultur zu unterstützen. Dieses Medium eignet sich für große Fertigungsanwendungen.Das CD BHK-21 Produktionsmedium wird wie folgt hergestellt:
mit | Ohne |
Protein-Hydrolysate |
Das Gibco™ CD BHK-21 Produktionsmedium ist das erste Zellkulturmedium, das komplette serumfreie und proteinfreie Prozesse für BHK-21-Zellen unterstützt. Das Trockenpulverformat ist einfach zu rekonstituieren, da es keine Hydrolysate in der Formulierung enthält. Die Anpassung von Zellen aus serumhaltigen Medien ist ein schnelles und einfaches Verfahren. BHK-21-Zellen können in diesem Medium hohe Zelldichten erreichen und eine hohe Zellviabilität aufrechterhalten.
Das Gibco™ CD BHK-21 Produktionsmedium ist für die Herstellung von Suspensionskulturen in großem Maßstab geeignet. Da es keine Supplementierung mit Serum oder anderen nicht definierten Komponenten erfordert, eliminiert das Gibco™ CD BHK-21 Produktionsmedium die mit Serum verbundenen Risiken und ermöglicht Ihnen gleichzeitig, konsistente Virentiter zu erzielen und die nachfolgende Aufreinigung zu vereinfachen.
cGMP-Herstellung
Das Gibco™ CD BHK-21 Produktionsmedium wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Grand Island, New York (USA), befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
Store in refrigerator (2–8°C). | |
BHK-21 | |
Powder | |
CD BHK-21 Produktionsmedium |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.