Learn More
CD10 (Membrane Metalloendopeptidase) Mouse, Clone: MME/1870, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 4311-MSM10-P0
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15910488
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
CD10 (Membrane Metalloendopeptidase)
Cell Surface and Cytoplasmic
MME/1870
Unconjugated
Mouse
100kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
4311
IgG2c κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human CD10 protein fragment (aa297-483)
Kidney, Prostate or Small Intestine
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.