Learn More
CD10 (Membrane Metalloendopeptidase) Mouse, Clone: MME/1870, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00 € - 510.00 €
Spezifikation
Antigen | CD10 (Membrane Metalloendopeptidase) |
---|---|
Klon | MME/1870 |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15920488
|
EnquireBio
4311-MSM10-P1 |
100 μg |
510.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15910488
|
EnquireBio
4311-MSM10-P0 |
20 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
CD10 (Membrane Metalloendopeptidase) | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant human CD10 protein fragment (aa297-483) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
100kDa |
MME/1870 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
4311 | |
IgG2c κ | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
Cell Surface and Cytoplasmic | |
Kidney, Prostate or Small Intestine |