Learn More
CD10 (Membrane Metalloendopeptidase) Mouse, Clone: MME/1870, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 4311-MSM10-P1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920488
  • 510.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CD10 (Membrane Metalloendopeptidase)
Cell Surface and Cytoplasmic
MME/1870
Unconjugated
Mouse
100kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
4311
IgG2c κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human CD10 protein fragment (aa297-483)
Kidney, Prostate or Small Intestine
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.