Learn More
CD115 Rat, APC, Clone: AFS98, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB53-APC-25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15932178
  • 124.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CD115
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Csf1r
Protein A/G Purified
RUO
12978
IgG2a κ
Flow Cytometry
AFS98
APC
XP_017173299
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.