Learn More
CD115 Rat, APC, Clone: AFS98, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
124.00 € - 364.00 €
Spezifikation
Antigen | CD115 |
---|---|
Klon | AFS98 |
Konzentration | 0.2mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15932178
|
EnquireBio
QAB53-APC-25UG |
25 μg |
124.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15922178
|
EnquireBio
QAB53-APC-100UG |
100 μg |
364.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
CD115 | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
12978 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
AFS98 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
XP_017173299 | |
Csf1r | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |