Learn More
CD11b Rat anti-Mouse,Human, BB700, Clone: M1/70, BD Horizon™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 566417
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15805039
  • 228.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CD11b Monoclonal antibody specifically detects CD11b in Mouse,Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD11b
Monoclonal
0.2 mg/mL
Rat
RUO
Mouse, Human
Purified
Flow Cytometry
M1/70
Brilliant Blue 700 (BB700)
25 μg
Primary
Refrigerate (2 to 8°C)
IgG2b κ