Learn More
CD11c Mouse, Qfluor 710, Clone: 3.9, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB24-QF710-25Tests
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15901728
  • 200.00 € / 25 Tests
Verfügbar ab: 18-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CD11c
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
ITGAX
Protein A/G Purified
RUO
3687
IgG1 κ
Flow Cytometry
3.9
Qfluor 710
XP_011544154
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.