Learn More
CD11c Mouse, Qfluor 710, Clone: 3.9, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
200.00 € - 364.00 €
Spezifikation
Antigen | CD11c |
---|---|
Klon | 3.9 |
Konzentration | 5μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15901728
|
EnquireBio
QAB24-QF710-25TESTS |
25 Tests |
200.00 €
25 Tests |
Verfügbar ab: 17-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15991718
|
EnquireBio
QAB24-QF710-100TESTS |
100 Tests |
364.00 €
100 Tests |
Verfügbar ab: 17-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
CD11c | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
3687 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
3.9 | |
Flow Cytometry | |
Qfluor 710 | |
RUO | |
XP_011544154 | |
ITGAX | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |