missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD13 Mouse anti-Human, PE, Clone: WM15, BD
Mouse Monoclonal Antibody
251.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | CD13 |
---|---|
Klon | WM15 |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | PE |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15890669
|
BD Biosciences
560998 |
25 Tests |
251.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15878128
|
BD Biosciences
555394 |
100 Tests |
399.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The WM15 monoclonal antibody specifically binds to the 150 kDa Type II integral membrane glycoprotein aminopeptidase N. This antibody binds to GM-progenitor cells, granulocytic and monocytic cells, and mast cells, but not to lymphocytes, platelets or erythrocytes. Aminopeptidase N is involved in the metabolism of many regulatory peptides.
Spezifikation
CD13 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified |
WM15 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
Human AML Cells | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.