Learn More
CD133 Mouse anti-Human, PE, Clone: W6B3C1 (also known as W6B3), BD Pharmingen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 566593
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15895169
  • 575.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CD133 Monoclonal antibody specifically detects CD133 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD133
Monoclonal
0.2 mg/mL
Mouse
RUO
Human
Purified
Flow Cytometry
W6B3C1 (also known as W6B3)
PE
0.1 mg
Primary
Refrigerate (2 to 8°C)
IgG1 κ