Learn More
CD161 Mouse anti-Human, PE, Clone: DX12, BD
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 340530
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15895908
  • 985.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CD161, clone DX12, is derived from splenocytes from C3H/HeJ mice immunized with murine fibroblasts stably transfected with hNKR-P1A cDNA in the pBJ expression vector and fused with Sp2/0 myeloma cells.
CD161 recognizes the human NKR-P1A antigen, a disulfide-linked homodimer of a 40-kdalton (kDa) glycoprotein reduced to 26 kDa by treatment with N-glycanase.
Spezifikation
Spezifikation
CD161
Monoclonal
PE
Mouse
50 Tests
Immunology
Human
IgG1 κ
Flow Cytometry
DX12
Phosphate buffered saline with gelatin and 0.1% sodium azide.
Human NKR-P1A Transfected Mouse Fibroblasts
RUO
Primary
Store vials at 2-8°C. Conjugated forms should not be frozen and should be protected from prolonged exposure to light. Each reagent is stable for the period shown on the bottle label when stored as directed.