Learn More
CD161 Mouse anti-Human, PE, Clone: DX12, BD
Mouse Monoclonal Antibody
685.00 € - 985.00 €
Spezifikation
Antigen CD161
Klon DX12
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat PE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15895908
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
340530
50 Tests
985.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15818638
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
556081
100 Tests
685.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The DX12 monoclonal antibody specifically binds to human CD161 which is also known as Natural killer cell surface protein P1A (NKR-P1A). CD161 is encoded by the KLRB1 (Killer cell lectin-like receptor subfamily B member 1) gene. CD161 is a member of the C-type lectin superfamily and is also referred to as C-type lectin domain family 5 member B (CLEC5B). CD161 is a 80 kDa disulfide-linked homodimer, type II membrane glycoprotein. CD161 is expressed mostly on NK cell populations and on subsets of CD4+ and CD8+ αβ T cells, NKT cells and γδ T cells. Reports indicate that CD161 is expressed preferentially on CD45RO+ T cells, however, it can be found on a subset of thymocytes and fetal liver T cells. Its function has not been fully elucidated, but reports indicate that NKR-P1A may serve as a specific receptor for some NK cell targets. The DX12 antibody can reportedly inhibit spontaneous cytotoxicity mediated by certain NK cell clones.
Spezifikation
Spezifikation
CD161
Flow Cytometry
PE
RUO
Human
IgG1 κ
DX12
Monoclonal
Mouse
Immunology
Human NKR-P1A Transfected Mouse Fibroblasts