Learn More
CD184 Mouse anti-Human,Baboon,Cynomolgus,Rhesus Ma, BB700, Clone: 12G5, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 566552
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15885139
  • 947.34 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CD184 Monoclonal antibody specifically detects CD184 in Human,Baboon,Cynomolgus,Rhesus Ma samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD184
Monoclonal
BB700
100 Tests
Secondary
Refrigerate (2 to 8°C)
IgG2a κ
Flow Cytometry
12G5
Mouse
RUO
Rhesus Macaque, Cynomolgus, Baboon, Human