Learn More
CD19 Mouse, V450, Clone: HIB19, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB30-V450-25Tests
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15901828
  • 187.00 € / 25 Tests
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CD19
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD19
Protein A/G Purified
RUO
930
IgG1 κ
Flow Cytometry
HIB19
Violet Fluor 450 (V450)
NP_001171569
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.