Learn More
CD19 Rat, FITC, Clone: 1D3, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB28-F-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15901768
  • 237.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CD19
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Cd19
Protein A/G Purified
RUO
12478
IgG2a κ
Flow Cytometry
1D3
FITC
NP_033974
Rat
500 μg
Primary
Store at 2-4°C.