Learn More
CD194 Mouse anti-Human, BB700, Clone: 1G1, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 566475
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00840kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15895079
  • 685.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CD194 Monoclonal antibody specifically detects CD194 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD194
Monoclonal
Brilliant Blue 700 (BB700)
100 Tests
Primary
Refrigerate (2 to 8°C)
IgG1 κ
Flow Cytometry
1G1