Learn More
CD194 Mouse anti-Human, BB700, Clone: 1G1, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
265.00 € - 685.00 €
Spezifikation
Antigen | CD194 |
---|---|
Klon | 1G1 |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Brilliant Blue 700 (BB700) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15805089
|
BD Biosciences
566476 |
25 Tests |
265.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15895079
|
BD Biosciences
566475 |
100 Tests |
685.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
CD194 Monoclonal antibody specifically detects CD194 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Spezifikation
CD194 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Blue 700 (BB700) | |
Mouse | |
Human | |
Primary |
1G1 | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
IgG1 κ | |
Refrigerate (2 to 8°C) |