Learn More
CD2 Mouse anti-Human,Baboon,Cynomolgus,Rhesus Ma, BB700, Clone: RPA-2.10, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 566519
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15885119
  • 795.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CD2 Monoclonal antibody specifically detects CD2 in Human,Baboon,Cynomolgus,Rhesus Ma samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD2
Monoclonal
Brilliant Blue 700 (BB700)
100 Tests
Primary
Refrigerate (2 to 8°C)
IgG1 κ
Flow Cytometry
RPA-2.10
Mouse
RUO
Human, Baboon, Cynomolgus, Rhesus Macaque