Learn More
CD2 Rat, FITC, Clone: RM2-5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB89-F-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15912608
  • 364.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CD2
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd2
Protein A/G Purified
RUO
12481
IgG2b λ
Flow Cytometry
RM2-5
FITC
NP_038514
Rat
500 μg
Primary
Store at 2-4°C.