Learn More
CD2 Rat, FITC, Clone: RM2-5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
85.85 € - 364.00 €
Spezifikation
Antigen | CD2 |
---|---|
Klon | RM2-5 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15902608
|
EnquireBio
QAB89-F-25UG |
25 μg |
85.85 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 16-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15992598
|
EnquireBio
QAB89-F-100UG |
100 μg |
212.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 16-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15912608
|
EnquireBio
QAB89-F-500UG |
500 μg |
364.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 16-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
CD2 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
12481 | |
IgG2b λ | |
Protein A/G Purified |
RM2-5 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
NP_038514 | |
Cd2 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |