Learn More
CD20 / MS4A1 Mouse, Clone: rIGEL/773, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 931-MSM9-P1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15901198
  • 510.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CD20 / MS4A1
Predominantly cell surface with some cytoplasmic
rIGEL/773
Unconjugated
NP_690605
Mouse
33-37kDa
Protein A/G Purified
RUO
931
IgG2a κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
MS4A1
Recombinant full-length human MS4A1 protein
Daudi, Raji, and U266, and human lymphocytes. Lymph nodes and tonsils.
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.