Learn More
CD209 / DC-SIGN Mouse, Clone: C209/1781, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 30835-MSM1-P1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900168
  • 462.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CD209 / DC-SIGN
Secreted and Cell Surface
C209/1781
Unconjugated
NP_001138371
Mouse
45kDa
Protein A/G Purified
RUO
30835
IgG2b κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
CD209
Recombinant human CD209 protein fragment
THP-1 or HeLa Cells. Small Intestine, Uterus or Lymph Node.
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.