missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD32 Rat, Qfluor 630, Clone: 2.4G2, enQuireBio™

Rat Monoclonal Antibody

Marke:  EnquireBio QAB87-QF630-100ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 View more versions of this product

Product Code. 15902598

  • 238.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Description

Description

Specifications

Specifications

CD32
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
FCGR2b
Protein A/G Purified
RUO
14131
IgG2b
Flow Cytometry
2.4G2
Qfluor 630
XP_006496722
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates
Promotions

Promotions