Learn More
CD4 Mouse, FITC, Clone: OKT4, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB11-F-100Tests
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15911498
  • 124.00 € / 100 Tests
Verfügbar ab: 02-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CD4
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD4
Protein A/G Purified
RUO
920
IgG2b κ
Flow Cytometry
OKT4
FITC
NP_001181945
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.