Learn More
CD4 Mouse, FITC, Clone: OKT4, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
85.85 € - 440.00 €
Spezifikation
Antigen | CD4 |
---|---|
Klon | OKT4 |
Konzentration | 5μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15921498
|
EnquireBio
QAB11-F-25TESTS |
25 Tests |
85.85 €
25 Tests |
Verfügbar ab: 19-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15911498
|
EnquireBio
QAB11-F-100TESTS |
100 Tests |
124.00 €
100 Tests |
Verfügbar ab: 19-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15931498
|
EnquireBio
QAB11-F-500TESTS |
500 Tests |
440.00 €
500 Tests |
Verfügbar ab: 19-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
CD4 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
920 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |
OKT4 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
NP_001181945 | |
CD4 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |