Learn More
CD437, MedChemExpress
Beschreibung
CD437 is a selective Retinoic Acid Receptor γ (RARγ) agonist.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | CD437 |
| CAS | 125316-60-1 |
| Farbe | Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C27H26O3 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | AHPN |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 150 mg/mL (376.42 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=C(C1=CC=C2C=C(C3=CC=C(O)C(C4(C5)CC6CC5CC(C6)C4)=C3)C=CC2=C1)O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 398.49 |
| Mehr anzeigen |