Learn More
CD56 (NCAM) Mouse, anti-Human, PE, Clone: HCD56, STEMCELL Technologies
Mouse Monoclonal Antibody
222.75 € - 479.25 €
Spezifikation
| Antigen | CD56 (NCAM) |
|---|---|
| Klon | HCD56 |
| Anwendungen | CyTOF, Flow Cytometry, Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugat | PE |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17198531
|
Stemcell Technologies
60021PE.1 |
25 Tests |
222.75 €
25 Tests |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
17188531
|
Stemcell Technologies
60021PE |
100 Tests |
479.25 €
100 Tests |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
- The HCD56 antibody reacts with CD56 (NCAM), a member of the immunoglobulin (Ig) super family containing 5 Ig-like domains and two fibronectin type-3 domains in its extracellular portion
- Multiple isoforms have been identified, including transmembrane and GPI-anchored forms
- CD56 is subject to several types of post-translational modification, including addition of a polysialic acid moiety to the 5th Ig-like domain
- The ∼140 kDa isoform of CD56 is considered the prototypic cell surface marker on human NK cells
- This antibody clone has been verified for purity assessments of cells isolated with EasySep™ kits, including EasySep™ HLA Chimerism Buffy Coat CD56 Positive Selection Kit (Catalog #17875) and EasySep™ Human CD56 Positive Selection Kit II (Catalog #17855); partial blocking may be observed, as well as EasySep™ Human CD2 Positive Selection Kit II (Catalog #17883) and EasySep™ Human NK Cell Enrichment Kit (Catalog #19055)
Spezifikation
| CD56 (NCAM) | |
| CyTOF, Flow Cytometry, Immunohistochemistry | |
| PE | |
| Human | |
| Primary |
| HCD56 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| IgG1 κ |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts