Learn More
IBA Lifesciences CD8 Fab-TACS™ Agarosesäulen-Starterkit
Markierungsfreie Isolierung von CD8+ T-Zellen
154.00 € - 265.50 €
Produktcode | Marke | Zielspezies | Spenderquelle | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zielspezies | Spenderquelle | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17237740
|
IBA Lifesciences
6-3203-002 |
Human | Vollblut, Buffy-Coat (Leukozytenfilm) oder PBMCs | Strep-Tactin™ TACS Agarosesäulen, 1 ml (2 x), CD8 Fab-Strep (Human), 10 x Puffer-CI, Biotin-Stammlösung, TACS Säulenadapter |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
17287740
|
IBA Lifesciences
6-3305-002 |
Maus | Murine Splenozyten | Strep-Tactin™ TACS Agarose-Säulen, 0,3 ml (2 x), CD8 Fab-Strep (Maus), 10 x Puffer-CI, Biotin-Lagerlösung, TACS-Säulenadapter |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- FAB-TACS™ - Traceless Affinity Cell Selection - ist ein positiver Zellisolierungsansatz auf Grundlage unserer Strep-Tag™-Technologie.
- Strep-Tactin™ TACS Agarosesäulen werden mit Strep-Tactin™-beschichteten Agarose-Makrobeads gefüllt, die zur Zellisolierung entwickelt wurden. FAB-Fragmente, die zu einem Twin-Strep-Tag™ (Fab-Streps) fusioniert sind, binden sich an die Matrix.
- Aufgrund der exklusiven Bindung des Fab-Strep an einem Oberflächenmarker haften Zielzellen an der Matrix. Zielungebundene Zellen werden effizient weggespült.
- In einem letzten Schritt führt die Zugabe von Biotin zur Elution der Zielzellen und der Fab-Streps.
- Nach der Elution trennen sich die Fab-Streps aufgrund ihrer reduzierten Affinität von den Zelloberflächen.
- Die markierungsfreien authentischen Zielzellen sind jetzt für weitere Anwendungen bereit.
Spezifikation
10 x Puffer-Cl |
For Research Use Only.