Learn More
CD8a Rat, V450, Clone: 53-6.7, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB16-V450-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15901578
  • 276.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CD8a
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd8a
Protein A/G Purified
RUO
12525
IgG2a κ
Flow Cytometry
53-6.7
Violet Fluor 450 (V450)
NP_033987
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.