Learn More
CDK4/6-IN-2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16461077
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16461077 50 mg -
16424818 10 mg -
16407567 5 mg 5 Milligramm
16405616 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16461077 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY114339
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress CDK4/6-IN-2 is a potent CDK4 and CDK6 inhibitor extracted from patent US20180000819A1, Compound 1, has IC50s of 2.7 and 16 nM for CDK4 and CDK6, respectively.
CDK4/6-IN-2 is a potent CDK4 and CDK6 inhibitor extracted from patent US20180000819A1, Compound 1, has IC50s of 2.7 and 16 nM for CDK4 and CDK6, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CDK4/6-IN-2
CAS 1800506-48-2
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H32F2N8
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 5.2 mg/mL (10.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCN1CCN(CC2=CN=C(NC3=NC=C(F)C(C4=CC(N(C(C)C)C(C)=N5)=C5C(F)=C4)=C3)N=C2)CC1
Molekulargewicht (g/mol) 506.59
Formelmasse 506.59
Reinheit (%) 98.13%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation