Learn More
Human CDK5/p25, GST Tag, His Tag Recombinant Protein
Human CDK5/p25, GST Tag, His Tag Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen PV4676
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10195454
  • 630.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
CDK5 plays a critical role in neuron development. The disregulation of the CDK5 and the truncated activator p25 is believed to be involved in neurodegenerative diseases such as Alzheimer's, Parkinson's, and Amyotrophic Lateral Sclerosis. This protein is coexpressed and copurified with p25.
Spezifikation
Spezifikation
NP_004926.1 I NP_003876
36.7⁄51.0 kDa
CDK5/p25, CDK5R
Human
GST Tag, His Tag
Biochemical binding/kinetic, Biochemical phospho-specific activity (no antibody)
Dry Ice
CDK5
Baculovirus
Recombinant, Full Length
Serine/Threonine Kinases
Kinase Assay
10 μg
CDK and CHK Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 50 mM Tris pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2 mM DTT, 50% Glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Ser⁄Thr Kinases: CMCG Group
Z'-LYTE™
cyclin-dependent kinase 5
Kinases & Inhibitors
Liquid
Cell Cycle & Proliferation, Signal Transduction