missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human CDK5/p25, GST Tag, His Tag Recombinant Protein
Human CDK5/p25, GST Tag, His Tag Recombinant Protein
630.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_004926.1 I NP_003876 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kinase Assay |
Gen-Alias | CDK5/p25, CDK5R |
Kinase-Familie | CDK and CHK Kinase Family |
Spezies | Human |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10195454
|
Invitrogen
PV4676 |
10μg |
630.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
CDK5 plays a critical role in neuron development. The disregulation of the CDK5 and the truncated activator p25 is believed to be involved in neurodegenerative diseases such as Alzheimer's, Parkinson's, and Amyotrophic Lateral Sclerosis. This protein is coexpressed and copurified with p25.Spezifikation
NP_004926.1 I NP_003876 | |
CDK5/p25, CDK5R | |
Human | |
GST Tag, His Tag | |
Ser⁄Thr Kinases: CMCG Group | |
Baculovirus |
Kinase Assay | |
CDK and CHK Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50 mM Tris pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2 mM DTT, 50% Glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice | |
Kinases & Inhibitors |