Learn More
Cefiderocol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489907
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
Artikelnummer. 16489907
Marke: Medchem Express HY17628
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Cefiderocol (S-649266) is a siderophore cephalosporin which has a potent activity against a broad range of aerobic Gram-negative bacterial species with MIC50s of 2 μg/mL or less.
Cefiderocol (S-649266) is a siderophore cephalosporin which has a potent activity against a broad range of aerobic Gram-negative bacterial species with MIC50s of 2 μg/mL or less.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cefiderocol
CAS 1225208-94-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C30H34ClN7O10S2
Menge 5 mg
Synonym S-649266
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (332.35 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.06 mg/mL (1.41 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(C(N12)=C(C[N+]3(CCNC(C4=CC=C(O)C(O)=C4Cl)=O)CCCC3)CS[C@]2([H])[C@H](NC(/C(C5=CSC(N)=N5)=N\OC(C)(C(O)=O)C)=O)C1=O)[O-]
Molekulargewicht (g/mol) 752.21
Formelmasse 752.21
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.