Learn More
Cefiderocol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497428
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16497428 10 mg 10 Milligramm
16489907 5 mg -
16457406 100 mg 100 Milligramm
16453457 50 mg -
16443586 25 mg -
5 options
Artikelnummer. 16497428
Marke: Medchem Express HY17628
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Cefiderocol (S-649266) is a siderophore cephalosporin which has a potent activity against a broad range of aerobic Gram-negative bacterial species with MIC50s of 2 μg/mL or less.
Cefiderocol (S-649266) is a siderophore cephalosporin which has a potent activity against a broad range of aerobic Gram-negative bacterial species with MIC50s of 2 μg/mL or less.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cefiderocol
CAS 1225208-94-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C30H34ClN7O10S2
Menge 10 mg
Synonym S-649266
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (332.35 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.06 mg/mL (1.41 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(C(N12)=C(C[N+]3(CCNC(C4=CC=C(O)C(O)=C4Cl)=O)CCCC3)CS[C@]2([H])[C@H](NC(/C(C5=CSC(N)=N5)=N\OC(C)(C(O)=O)C)=O)C1=O)[O-]
Molekulargewicht (g/mol) 752.21
Formelmasse 752.21
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation