Learn More
Invitrogen™ CellLight™ Tubulin-RFP, BacMam 2.0
Artikelnummer. p-4922491
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
1 Röhrchen
Farbe:
Rot
Rot-Orange
Ziel:
Cytoskelett, Tubulin
Tubulin
Packungsgröße:
1 Stück
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge Farbe Ziel unitSize
10039718 1 Röhrchen Rot Cytoskelett, Tubulin 1 Stück
13246509 100 μl Rot-Orange Tubulin 100 Mikroliter
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10039718
Marke: Invitrogen™ C10614
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Bietet eine einfache Methode für die Markierung von Tubulin mit rot fluoreszierendem Protein in lebenden Zellen
Dieses gebrauchsfertige Konstrukt wird mit der BacMam 2.0 Technologie in die Zellen transduziert/transfiziert, wo es das mit humanem Tubulin verschmolzene RFP exprimiert. Sie können das Verhalten zwischen Tubulin und RFP in lebenden Zellen mit einem fluoreszierenden Bildgebungssystem und einem Standard-TRITC/RFP-Filtersatz beobachten. Studieren Sie die dynamische Wirkung von Tubulin-Filamenten in lebenden Zellen, beinahe ohne Zytotoxizität. Darüber hinaus können Sie mehrere CellLight Reagenzien ko-transduzieren/transfizieren und lebende Zellen mit mehreren Tracking- oder Tracing-Farbstoffen beschriften, um dynamische Zellprozesse abzubilden. Zellen, die CellLight Konstrukte exprimieren, können auch mit Formaldehyd für das Multiplexing mit Antikörpern mit immunzytochemischen Verfahren fixiert werden.
BacMam Technology
CellLight Tubulin-RFP, BacMam 2.0, ist ein Fusionskonstrukt aus menschlichem Tubulin und TagRFP, das genaues und spezifisches Targeting für zelluläres Tubulin-RFP bietet. Dieses Verschmelzungskonstrukt ist im Insektenvirus Baculovirus verpackt, das in menschlichen Zellen nicht repliziert wird und in den meisten Labors als sicher für Bioschutzstufe (BSL) 1 ausgewiesen ist. Die BacMam Technologie sorgt dafür, dass die meisten Säugetierzelltypen mit hoher Effizienz und minimaler Toxizität transduziert, bzw. transfiziert werden. Diese transiente Transfektion kann nach einer über Nacht erfolgten Inkubation bis zu fünf Tage lang nachgewiesen werden – genügend Zeit für die meisten dynamischen Zellanalysen. Wie jede Transfektions-/Transduktionstechnik transfiziert/transduziert die BacMam Methode nicht alle Zellen mit der gleichen Effizienz, wodurch sie für Zellpopulationsuntersuchungen oder automatisierte Bildgebung/Zellzählung schlecht geeignet ist. CellLight Reagenzien sind ideal für Experimente geeignet, bei denen eine zelluläre oder subzelluläre Co-Lokalisierung erforderlich ist, oder für Zellfunktionsuntersuchungen, die eine spezielle Auflösung benötigen.
  • Hocheffizient: Bis zu 90 % Transduktion bei einer Vielzahl von Säugetierzelllinien, einschließlich Primärzellen, Stammzellen und Neuronen
  • Schnell und praktisch: Fügen Sie das CellLight Reagenz einfach den Zellen bei, inkubieren Sie über Nacht, und visualisieren Sie das Ergebnis — oder frieren Sie Assay-fertige Zellen für eine spätere Verwendung ein
  • Weniger giftig: CellLight Reagenzien sind in Säugetierzellen nicht-replizierend und für Untersuchungen bei Bioschutzstufe (BSL) 1 geeignet
  • Flexibel: Sie können mehr als ein BacMam Reagenz für Multiplex-Experimente oder Co-Lokalisierungsuntersuchungen co-transduzieren; aufmerksame Überwachung der Expressionswerte durch lediglich Dosisveränderungen
  • Durchflusszytometer-Laserlinien: 532
Zellanalyse, Zellstruktur, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Zelluläre Bildgebung, Chemotaxis & Zellmigration, Zytoskelett, Immunzytochemie (ICC), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung & Nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung:Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Rot
Inhalt und Lagerung Bei 2-6 °C lagern, vor Licht schützen. Nicht einfrieren.
Anregungswellenlängenbereich 555⁄584
Farbstofftyp RFP (TagRFP)
Zur Verwendung mit (Geräte) Konfokalmikroskop, Fluoreszenzmikroskop
Menge 1 Röhrchen
Nachweisverfahren Fluoreszent
Emission Sichtbar
Form Flüssig
Produktlinie CellLight
Versandbedingung Nasseis
Ziel Cytoskelett, Tubulin
Verfahren Fluoreszenzintensitätsmessung
Markertyp Fluoreszierendes Protein
Produkttyp Tubulin
SubCellular Localization Tubulin, Zytoskelett, Tubulin