Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR™ Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit flachen Boden und 96 Wells für Zellkulturen
Minimiert das Kontaminationsrisiko.
Marke:  Greiner Bio-One 655162
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13002203
  • 401.74 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 02-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Nicht-pyrogen
  • In automatisierten Systemen verwendbar
  • Alphanumerische Well-Kodierung
  • Hoch transparente Mikrotiterplatten für optimale mikroskopische Untersuchungen
  • Stapelbar
  • Person
Spezifikation
Spezifikation
Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei; Inhalt nicht zytotoxisch
Ohne Deckel
8 x 12
5 Stück/Packung, 100 Stück/Karton
Polystyrol
50 bis 335 μl
Zellkultur
4800 xG: Ausschwingrotor
5
-20 °C bis +60 °C
128 x 85 x 15 mm
Standard
34 mm2
Nicht autoklavierbar
Durchsichtig
96
Steril
Flach (Kaminförmige Well)
100
100/Karton
Kaminähnlich