Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR™ Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit flachen Boden und 96 Wells für Zellkulturen
Minimiert das Kontaminationsrisiko.
396.44 € - 640.00 €
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Deckel | Ohne Deckel |
Kulturfläche | 34 mm2 |
Array | 8 x 12 |
Farbe | Durchsichtig |
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10430571
|
Greiner Bio-One
655160 |
1/Packung, 100/Karton |
396.44 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13002203
|
Greiner Bio-One
655162 |
5 Stück/Packung, 100 Stück/Karton |
401.74 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10309181
|
Greiner Bio-One
655182 |
10 Stück/Packung, 160 Stück/Karton |
607.42 €
160 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10758554
|
Greiner Bio-One
655160 |
1/Packung, 100/Karton |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Nicht-pyrogen
- In automatisierten Systemen verwendbar
- Alphanumerische Well-Kodierung
- Hoch transparente Mikrotiterplatten für optimale mikroskopische Untersuchungen
- Stapelbar
- Person
Spezifikation
Standard | |
34 mm2 | |
Durchsichtig | |
96 | |
Zellkultur | |
4800 xG: Ausschwingrotor |
Ohne Deckel | |
8 x 12 | |
Polystyrol | |
Steril | |
Flach (Kaminförmige Well) | |
Kaminähnlich |