Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR™ TC-behandelte Zellkulturschale mit Belüftungsöffnungen
Für einen gleichmäßigen Gasaustausch und weniger Kondensation.
Marke: Greiner Bio-One 639160
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Aus qualitativ hochwertigem, reinem Polystyrol
- Nicht-pyrogen
- Frei von RNase und DNase
- Stapelbar
- Für einen gleichmäßigen Gasaustausch und weniger Kondensation
Anwendungen
- Für optimale Zelladhäsion
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
240 ml | |
143 cm2 | |
Rund | |
Physikalische Oberflächenbehandlung | |
25 bis 27 ml | |
120 | |
20 mm |
Inklusive Verschluss | |
Flach | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Steril | |
Zellkultur-Schale | |
Deckel | |
5 | |
145 mm |