Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR™ TC-behandelte Zellkulturschale mit Belüftungsöffnungen
Für einen gleichmäßigen Gasaustausch und weniger Kondensation.
295.74 € - 460.04 €
Spezifikation
Verschlussfarbe | Durchsichtig |
---|---|
Verschluss inklusive | Inklusive Verschluss |
Verschlussmaterial | Polystyrol |
Bodenform | Flach |
Farbe | Durchsichtig |
Produktcode | Marke | Arbeitsvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Arbeitsvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10664331
|
Greiner Bio-One
628160 |
6 bis 7 ml |
379.48 €
600 Stück |
N/A | |||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
10283041
|
Greiner Bio-One
627160 |
3 ml |
460.04 €
740 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10799711
|
Greiner Bio-One
639160 |
25 bis 27 ml |
295.74 €
120 Stück |
N/A | |||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
10568862
|
Greiner Bio-One
664160 |
16 bis 17 ml |
357.81 €
360 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
- Aus qualitativ hochwertigem, reinem Polystyrol
- Nicht-pyrogen
- Frei von RNase und DNase
- Stapelbar
- Für einen gleichmäßigen Gasaustausch und weniger Kondensation
Anwendungen
- Für optimale Zelladhäsion
Specifications
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Durchsichtig | |
Rund | |
Physikalische Oberflächenbehandlung | |
Deckel |
Inklusive Verschluss | |
Flach | |
Polystyrol | |
Steril | |
Zellkultur-Schale |