Learn More
Molecular Probes™ CellTrace™ Calcein Violet, AM, for 405 nm excitation - Special Packaging
Artikelnummer. 12078089
Click to view available options
Menge:
1.000 Reaktionen
Packungsgröße:
500 Mikrogramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12078089
Marke: Molecular Probes™ C34858
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
CellTrace™ Calcein Violett AM, für 405 nm Anregung - Spezialverpackung
CellTrace™ calcein violett AM ist ein optimaler Farbstoff für die Unterscheidung lebender Zellen durch die Anwesenheit allgegenwärtiger intrazellulärer Esterase-Aktivität. Die enzymatische Umwandlung des praktisch nicht fluoreszierenden zellpermeablen Calcein Violett AM in das intensiv fluoreszierende Calcein Violett (Anregung/Emission 400/452 nm) kann mit dem violetten Laser leicht nachgewiesen werden, wodurch andere Laserlinien für konventionelle Fluorochrome verwendet werden können.
Informieren Sie sich mithilfe der Auswahlhilfe für alle nicht fixierbaren Viabilitätsfarbstoffe in der Durchflusszytometrie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält 20 Fläschchen Calcein Violett AM (25 μg pro Fläschchen). Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Anregungswellenlängenbereich 400⁄452
Farbstofftyp Calcein Violett
Format Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
Menge 1.000 Reaktionen
Nachweisverfahren Fluoreszent
Produktlinie CellTrace
Reagenztyp Zell-Tracking-Verbindungen, Zell-Kennzeichnungsreagenzien
Versandbedingung Raumtemperatur
Produkttyp Farbstoff