missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Serva Electrophoresis™ Cellulase Onozuka R-10 from Trichoderma viride ca

Artikelnummer. p-8010098
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
2,5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11842010 10 g -
11832010 2,5 g 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11842010

Marke: Serva Electrophoresis™ 1641903

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Konzentration 1 μ/mg
Wirtsspezies Trichoderma viride ca
Komponenten Cellulase 1U/mg, Hemicellulase 1U/mg, Protease (DMC) 0.001U/mg, α-amylase 0.8U/mg, Pectinase 0.4U/mg
pH 4 bis 5
Zur Verwendung mit (Anwendung) 1 U catalyzes the liberation of 1 μmole glucose from sodium carboxymethyl Cellulose per minute at 40°C, pH 4.5; glucose determined with alkaline copper reagent (3)
Inhalt und Lagerung Store in a cool location
Quelle Cellulase »Onozuka« R-10
Menge 10 g
Produkttyp Cellulase »Onozuka« R–10 from Trichoderma viride ca
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cellulase »Onozuka R-10« from Trichoderma viride ca. 1 U/mg
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.