Learn More
Invitrogen™ CellVue Diluent C (For CellVue™ Cell Labeling Kits)
Artikelnummer. 15506276
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
Artikelnummer. 15506276
Marke: Invitrogen™ 00450153
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Erforderlich für die Verdünnung der Farbstoffe in den CellVue™ Zellmarkierungskits. Gebrauchsanweisungen finden Sie im jeweiligen Markierungskit.
Diluent C is the Buffer required for the dilution of the dyes in the CellVue™ Cell Labeling Kits. Please refer to the specific labeling kit for instructions of use.
Reported Application
Flow Cytometric Analysis, Microscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 ml
Validierte Anwendung Zellanalyse, Durchflusszytometrie
Form Kit
Reagenztyp Verdünnungsmittel
Produkttyp Verdünnungsmittel C