Learn More
Invitrogen™ CellVue™ Maroon Cell Labeling Kit
Artikelnummer. 11540637
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11540637
Marke: Invitrogen™ 88087016
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Tiefrot fluoreszierendes Reagenz, das zur Kennzeichnung der Zellmembran verwendet wird, um markierte Zellen zu identifizieren und nachzuverfolgen. Die Zellmarkierung ist schnell und stabil und kann mit fluoreszierend markierten Antikörpern und anderen Markern der Zellfunktion für die Durchflusszytometrie und die Fluoreszenzmikroskopie kombiniert werden.
  • Die Mini CellVue™ Kits werden mit einem Fläschchen geliefert Farbstoff (1 mmol in Ethanol) und ein Fläschchen Beschriftungsfahrzeug (Verdünnungsmittel C)
  • CellVue™ Maroon wird bei 647 nm optimal angeregt und hat eine Peak-Emission von 667 nm
  • Es kann in Filtersätzen, die für APC, Alexa Fluor™ 700 und APC-eFluor™ 780 oder ähnliche Fluorochrome entwickelt wurden, gleich gut nachgewiesen werden – Die Verwendung von Antikörpern, die in Kombination mit CellVue™ Maroon mit diesen Fluorochromen konjugiert wurden, wird nicht empfohlen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 Kit
Reagenztyp Zell-Tracking-Verbindungen, Zell-Kennzeichnungsreagenzien
Markertyp eFluor
Produkttyp Zellmarkierungskit