Learn More
Invitrogen™ CellVue™ NIR780 Cell Labeling Kit
Beschreibung
- Die Mini CellVue™ Kits werden mit einem Fläschchen geliefert Farbstoff (1 mmol in Ethanol) und ein Fläschchen Beschriftungsfahrzeug (Verdünnungsmittel C)
- Midi CellVue™ Kits enthalten im Lieferumfang zwei Fläschchen mit Farbstoff (1 mmol in Ethanol) und sechs Fläschchen Diluent C
- CellVue™ NIR780 kann durch die rote Laserlinie (633 nm) angeregt werden und hat eine Peak-Emission von 776 nm, die mit Filtersets nachgewiesen werden kann, die für APC-eFluor™ 780 konzipiert wurden.
- Es ist mit den meisten mehrfarbigen Anwendungen kompatibel, kann jedoch aufgrund ähnlicher Emissionseigenschaften nicht in Kombination mit den Reagenzien APC-eFluor™ 780 oder APC-Alexa Fluor™ 750 verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 Kit |
| Reagenztyp | Zell-Tracking-Verbindungen, Zell-Kennzeichnungsreagenzien |
| Markertyp | eFluor |
| Produkttyp | Zellmarkierungskit |