missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ CentriVap™ Lösungsmittelsysteme:

Vereint mehrere Bauteile zur Konzentration in einem einzigen, bequem bestellbaren Gerät, mit dem sich durch Hinzufügen einer Vakuumpumpe Proben aufkonzentrieren lassen.

Marke:  Labconco™ 7995811


Weitere Details : Netto-Gewicht : 75.00000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10359142

  • 17375.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beinhaltet: Im Lieferumfang enthalten: Tisch-Konzentrator mit Glasdeckel, Kühlfalle, Lösungsmitteleinsatz, transparentem Kanister, 12 bis 13 mm-Rotor, Vakuumschläuchen und sechs Klammern

Beschreibung

Beschreibung

Vereint mehrere Bauteile zur Konzentration in einem einzigen, bequem bestellbaren Gerät, mit dem sich durch Hinzufügen einer Vakuumpumpe Proben aufkonzentrieren lassen.

  • Tischmodell
  • Glasdeckel
  • Typ/Anwendung: Lösungsmittel
  • Zubehör (erforderlich): Membran- oder Drehschiebervakuumpumpe

Spezifikation

Spezifikation

CE
230 V
230 V / 50 Hz
International – Schuko
Tischkonzentrator mit Glasdeckel, Kühlfalle, Lösungsmitteleinsatz, transparentem Kanister, 12 bis 13 mm-Rotor, Vakuumschläuchen und 6 Klammern
50 Hz
4 A
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote