Learn More
Cevipabulin, MedChemExpress
Beschreibung
Cevipabulin (TTI-237) is an oral, microtubule-active antitumor compound and inhibits the binding of [3H] vinblastine to tubulin, with an IC50 of 18-40 nM for cytotoxicity in human tumor cell line.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cevipabulin |
| CAS | 849550-05-6 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C18H18ClF5N6O |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | TTI-237 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 16.67 mg/mL (35.86 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@]([H])(C(F)(F)F)NC1=C(C2=C(F)C=C(OCCCNC)C=C2F)C(Cl)=NC3=NC=NN13 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 464.82 |
| Mehr anzeigen |